Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959992-10G OR959992-1G OR959992-5G
APOSOR959992-10GEA 3770 DKK
APOSOR959992-10G APOSOR959992-1G APOSOR959992-5G
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formel: C₈H₁₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04506878
CAS-nummer: 751436-48-3