6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959963-1G OR959963-5G
APOSOR959963-1GEA 2180 DKK
APOSOR959963-1G APOSOR959963-5G
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Formel: C₈H₉ClN₂O
Molekylvægt: 184.623 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21333091
CAS-nummer: 1233698-83-3