3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959916-1G OR959916-25G OR959916-5G
APOSOR959916-1GEA 933 DKK
APOSOR959916-1G APOSOR959916-25G APOSOR959916-5G
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093901
CAS-nummer: 39110-92-4