2-(Propylamino)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959910-10G OR959910-1G OR959910-5G
APOSOR959910-10GEA 4040 DKK
APOSOR959910-10G APOSOR959910-1G APOSOR959910-5G
2-(Propylamino)benzonitrile 98%
2-(Propylamino)benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Molekylvægt: 160.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11155673
CAS-nummer: 74396-53-5