2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959902-1G OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA 1260 DKK
APOSOR959902-1G APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11144672
CAS-nummer: 147531-47-3