tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959821-1G OR959821-5G
APOSOR959821-1GEA 1640 DKK
APOSOR959821-1G APOSOR959821-5G
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19600064
CAS-nummer: 79233-72-0