3,5-Dimethoxypyridazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959818-1G OR959818-250MG
APOSOR959818-1GEA 5670 DKK
APOSOR959818-1G APOSOR959818-250MG
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
3,5-Dimethoxypyridazine
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22381712
CAS-nummer: 2096-20-0