Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959791-1G OR959791-250MG
APOSOR959791-1GEA 387 DKK
APOSOR959791-1G APOSOR959791-250MG
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374919
CAS-nummer: 886372-05-0