b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959761-1G OR959761-250MG OR959761-500MG
APOSOR959761-1GEA 5890 DKK
APOSOR959761-1G APOSOR959761-250MG APOSOR959761-500MG
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10034619
CAS-nummer: 37844-06-7