N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959755-1G OR959755-5G
APOSOR959755-1GEA 985 DKK
APOSOR959755-1G APOSOR959755-5G
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19671808
CAS-nummer: 1037045-67-2