Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959749-1G OR959749-250MG
APOSOR959749-1GEA 2180 DKK
APOSOR959749-1G APOSOR959749-250MG
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03939045
CAS-nummer: 71721-67-0