7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959733-100MG OR959733-1G OR959733-250MG
APOSOR959733-100MGEA 458 DKK
APOSOR959733-100MG APOSOR959733-1G APOSOR959733-250MG
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel: C₉H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437646
CAS-nummer: 22245-96-1