5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959731-1G OR959731-250MG
APOSOR959731-1GEA 4040 DKK
APOSOR959731-1G APOSOR959731-250MG
5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
5-Chloroquinazolin-4-amine
Formel: C₈H₆ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02323641
CAS-nummer: 19808-34-5