5-Amino-3-chloropicoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959728-1G OR959728-5G
APOSOR959728-1GEA 2030 DKK
APOSOR959728-1G APOSOR959728-5G
5-Amino-3-chloropicoline 98%
5-Amino-3-chloropicoline
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040270
CAS-nummer: 896161-13-0