5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959700-1G OR959700-5G
APOSOR959700-1GEA 1210 DKK
APOSOR959700-1G APOSOR959700-5G
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol
Formel: C₆H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18415703
CAS-nummer: 94135-59-8