3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959696-1G OR959696-5G
APOSOR959696-1GEA 1640 DKK
APOSOR959696-1G APOSOR959696-5G
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molekylvægt: 168.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16852854
CAS-nummer: 1339121-92-4