2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959694-1G OR959694-250MG
APOSOR959694-1GEA 393 DKK
APOSOR959694-1G APOSOR959694-250MG
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19690032
CAS-nummer: 97944-45-1