2-Chloro-4-methoxypyridine-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959688-1G OR959688-250MG
APOSOR959688-1GEA 355 DKK
APOSOR959688-1G APOSOR959688-250MG
2-Chloro-4-methoxypyridine-3-carbaldehyde 98%
2-Chloro-4-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15474989
CAS-nummer: 905563-79-3