methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959687-1G OR959687-5G
APOSOR959687-1GEA 183 DKK
APOSOR959687-1G APOSOR959687-5G
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11975090
CAS-nummer: 29681-39-8