Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959632-1G OR959632-5G
APOSOR959632-1GEA 2030 DKK
APOSOR959632-1G APOSOR959632-5G
Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate 98%
Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25953920
CAS-nummer: 1820588-49-5