5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-4-methoxypyrimidine
OR959616-1G OR959616-250MG
APOSOR959616-1GEA 1180 DKK
APOSOR959616-1G APOSOR959616-250MG
5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
5-bromo-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molekylvægt: 189.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234066
CAS-nummer: 4319-85-1