Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959608-1G OR959608-250MG
APOSOR959608-1GEA 4750 DKK
APOSOR959608-1G APOSOR959608-250MG
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16611638
CAS-nummer: 351410-41-8