6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959603-10G
OR959603-1G
OR959603-5G
APOSOR959603-10GEA
5670
DKK
APOSOR959603-10G
APOSOR959603-1G
APOSOR959603-5G
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₈H₉N₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09940529 CAS-nummer: 1016813-34-5 |