1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959601-1G OR959601-250MG
APOSOR959601-1GEA 4140 DKK
APOSOR959601-1G APOSOR959601-250MG
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697709
CAS-nummer: 325796-84-7