4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959599-1G OR959599-250MG
APOSOR959599-1GEA 5190 DKK
APOSOR959599-1G APOSOR959599-250MG
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
4-Methoxy-3-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06253896
CAS-nummer: 96609-78-8