2,5-Dimethoxypyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959596-1G OR959596-250MG
APOSOR959596-1GEA 6320 DKK
APOSOR959596-1G APOSOR959596-250MG
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
2,5-Dimethoxypyrazine
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18411892
CAS-nummer: 117856-61-8