3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959592-1G OR959592-5G
APOSOR959592-1GEA 1640 DKK
APOSOR959592-1G APOSOR959592-5G
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine
Formel: C₇H₈ClNO
Molekylvægt: 157.598 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16610601
CAS-nummer: 1227593-97-6