4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959581-1G OR959581-250MG
APOSOR959581-1GEA 5880 DKK
APOSOR959581-1G APOSOR959581-250MG
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine
Formel: C₆H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09054909
CAS-nummer: 66131-71-3