5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959568-1G OR959568-5G
APOSOR959568-1GEA 907 DKK
APOSOR959568-1G APOSOR959568-5G
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₈H₈N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463622
CAS-nummer: 18593-44-7