N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959529-1G OR959529-25G OR959529-5G
APOSOR959529-1GEA 404 DKK
APOSOR959529-1G APOSOR959529-25G APOSOR959529-5G
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine
Formel: C₇H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023450
CAS-nummer: 2554-75-8