(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959522-10G OR959522-25G OR959522-5G
APOSOR959522-10GEA 654 DKK
APOSOR959522-10G APOSOR959522-25G APOSOR959522-5G
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Formel: C₆H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082566
CAS-nummer: 13076-17-0