2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959515-10G OR959515-1G OR959515-5G
APOSOR959515-10GEA 6980 DKK
APOSOR959515-10G APOSOR959515-1G APOSOR959515-5G
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07699213
CAS-nummer: 6952-53-0