N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959493-1G OR959493-5G
APOSOR959493-1GEA 1640 DKK
APOSOR959493-1G APOSOR959493-5G
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Formel: C₈H₁₂ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753659
CAS-nummer: 876521-19-6