5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959475-1G OR959475-5G
APOSOR959475-1GEA 1290 DKK
APOSOR959475-1G APOSOR959475-5G
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one
Formel: C₆H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375100
CAS-nummer: 4214-78-2