2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959445-1G OR959445-250MG
APOSOR959445-1GEA 6400 DKK
APOSOR959445-1G APOSOR959445-250MG
2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-5-phenylpyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044373
CAS-nummer: 53698-47-8