3,6-Dicyanopicoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959412-1G OR959412-250MG
APOSOR959412-1GEA 2730 DKK
APOSOR959412-1G APOSOR959412-250MG
3,6-Dicyanopicoline 97%
3,6-Dicyanopicoline
Formel: C₈H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20529525
CAS-nummer: 1352318-05-8