Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959406-1G OR959406-5G
APOSOR959406-1GEA 709 DKK
APOSOR959406-1G APOSOR959406-5G
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375099
CAS-nummer: 1227002-03-0