2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959397-1G OR959397-25G OR959397-5G
APOSOR959397-1GEA 1090 DKK
APOSOR959397-1G APOSOR959397-25G APOSOR959397-5G
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₄Cl₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20529523
CAS-nummer: 53939-29-0