Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959377-1G
OR959377-5G
APOSOR959377-1GEA
2180
DKK
APOSOR959377-1G
APOSOR959377-5G
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06204418 CAS-nummer: 83751-12-6 |