3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR959373-100MG OR959373-250MG
APOSOR959373-100MGEA 985 DKK
APOSOR959373-100MG APOSOR959373-250MG
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Formel: C₅H₉NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13193583
CAS-nummer: 693248-55-4