2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959297-100MG OR959297-1G OR959297-250MG
APOSOR959297-100MGEA 516 DKK
APOSOR959297-100MG APOSOR959297-1G APOSOR959297-250MG
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
2-Cyano-2-methylacetic acid
Formel: C₄H₅NO₂
Kogepunkt: 115…117 °C (2 mm Hg)
Smeltepunkt: 35…36 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14544816
CAS-nummer: 632-07-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II