cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959262-100G OR959262-25G
APOSOR959262-100GEA 305 DKK
APOSOR959262-100G APOSOR959262-25G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formel: C₈H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067706
CAS-nummer: 7506-66-3