(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(R)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR959135-1G
OR959135-250MG
OR959135-500MG
APOSOR959135-1GEA
6540
DKK
APOSOR959135-1G
APOSOR959135-250MG
APOSOR959135-500MG
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Formel:
C₈H₁₀BrNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09253670 CAS-nummer: 209963-04-2 |