(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR959050-1G
OR959050-250MG
OR959050-5G
APOSOR959050-1GEA
1780
DKK
APOSOR959050-1G
APOSOR959050-250MG
APOSOR959050-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11046128 CAS-nummer: 188637-75-4 |