3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR958993-100MG OR958993-250MG
APOSOR958993-100MGEA 1440 DKK
APOSOR958993-100MG APOSOR958993-250MG
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
3-Chloro-1,8-naphthyridine
Formel: C₈H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235028
CAS-nummer: 35170-93-5