Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR958889-1G OR958889-250MG OR958889-5G
APOSOR958889-1GEA 251 DKK
APOSOR958889-1G APOSOR958889-250MG APOSOR958889-5G
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Formel: C₉H₉BrClNO₂
Molekylvægt: 278.53 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03407826
CAS-nummer: 874779-56-3