Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958798-1G OR958798-5G OR958798-25G
APOSOR958798-1GEA 1120 DKK
APOSOR958798-1G APOSOR958798-5G APOSOR958798-25G
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566284
CAS-nummer: 955369-63-8