(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958581-1G OR958581-250MG OR958581-500MG
APOSOR958581-1GEA 5890 DKK
APOSOR958581-1G APOSOR958581-250MG APOSOR958581-500MG
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formel: C₉H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09253729
CAS-nummer: 100929-33-7