2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958562-1G OR958562-250MG OR958562-5G
APOSOR958562-1GEA 796 DKK
APOSOR958562-1G APOSOR958562-250MG APOSOR958562-5G
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formel: C₁₅H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09030317
CAS-nummer: 59046-72-9