8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958392-100MG OR958392-1G OR958392-250MG
APOSOR958392-100MGEA 436 DKK
APOSOR958392-100MG APOSOR958392-1G APOSOR958392-250MG
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol
Formel: C₁₀H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11868958
CAS-nummer: 54904-38-0